Learn More
QIAGEN Schaumstofftupfer, steril
Für Bukkal- und Speichelproben.
Marke:  QIAGEN WB100032
Artikelnummer. 11380844
  • 184.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Bukkal- und Speichelproben.
  • Sterile Schaumstofftupfer für die einfache Entnahme von Bukkalzellen und Speichel und die Übertragung auf z. B. QIAcard FTA-Kartenformate.
  • Der nicht scheuernde Kopf des Applikators mit Schaumstoffspitze hat zum einfachen Probenauftragen die gleiche Größe wie der Probenbereich auf QIAcard FTA-Karten.
Spezifikation
Spezifikation
Applikator mit Schaumstoffspitze
Für die Entnahme von Speichel- und Bukkalzellen
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
QIAGEN Schaumstofftupfer, steril > 100/Packung