Learn More
Cytiva CELLULOSE-EXTRAKTIONSHUELSE A AS
Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
Marke: Cytiva 10350106
120.65 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Alpha-Cellulose-Baumwoll-Linter
- Zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse
Spezifikation
Extraktionshülsen für DIONEX ASE200 Extraktionszelle | |
11 ml | |
1 mm | |
603 | |
248 °F | |
Extraktionshülse |
0.37 oz. | |
Zellulose | |
Für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention | |
Für die Extraktionszelle Dionex ASE 200 | |
130 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva CELLULOSE-EXTRAKTIONSHUELSE A AS > 1.0 mm dick; 11 ml.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur