Learn More
Cytiva X100 CHROMATOGRAPHIEPAPIER, TYP 227 .
Zur Trennung sehr großer Stoffmengen
Marke: Cytiva 10382514
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dicke: 1.40 mm
Flussrate: 180 mm/30 min
Spezifikation
18.5 cm | |
Zur Trennung sehr großer Stoffmengen | |
Zellulose |
1.4 mm | |
2727 Chr. | |
180 mm/30 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X100 CHROMATOGRAPHIEPAPIER, TYP 227 . > Rolle; 2.1 Zoll (18.5 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur