Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
126.00 CHF - 715.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Membrantyp | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Membrantyp | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11385344
|
Cytiva
10403112 |
0.8μm | 47 mm | ST 68 | Unsteril |
215.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313425
|
Cytiva
10403012 |
1,2 μm | 47 mm | ST 69 | Unsteril |
238.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11329024
|
Cytiva
|
0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Unsteril |
158.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11309024
|
Cytiva
10404001 |
0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Unsteril |
126.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11349024
|
Cytiva
10404014 |
0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Unsteril |
267.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11399014
|
Cytiva
10404026 |
0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Unsteril |
520.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11319024
|
Cytiva
10404031 |
0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Unsteril |
294.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11359024
|
Cytiva
10404044 |
0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Unsteril |
367.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11335354
|
Cytiva
10404112 |
0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Unsteril |
215.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11345354
|
Cytiva
10404114 |
0,2 μm | 50 mm | OE 66 | Unsteril |
222.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11355354
|
Cytiva
10404126 |
0,2 μm | 110 mm | OE 66 | Unsteril |
520.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11375354
|
Cytiva
10404139 |
0,2 μm | 293 mm | OE 66 | Unsteril |
665.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11385354
|
Cytiva
10404170 |
0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Steril | N/A | ||||||
11344814
|
Cytiva
7000-0002 |
0.45 μm | 25 mm | ST 69 | Non-sterile |
175.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11364814
|
Cytiva
7001-0004 |
0.2μ m | 47 mm | ST 69 | Non-sterile |
215.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10265591
|
Cytiva
7000-0004 |
0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Unsteril |
215.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11325354
|
Cytiva
10404106 |
0,2 μm | 25 mm | OE 66 | Unsteril |
158.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11339024
|
Cytiva
10404012 |
0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Unsteril |
215.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11365354
|
Cytiva
10404131 |
0,2 μm | 142 mm | OE 66 | Unsteril |
265.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11395354
|
Cytiva
10404180 |
0,2 μm | OE 66 | Unsteril |
715.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
- Geringe Proteinbindungsfähigkeit
- Hydrophil
- Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
- Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
- Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Hydrophil |