Learn More
Cytiva Einweg-Filterkapseln Carbon Cap, aus Aktivkohle
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle. Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
197.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Aufreinigung von Wasser, Chemikalien und Reagenzien |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10526921
|
Cytiva
6704-1500 |
82.000 m2 |
197.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314614
|
Cytiva
6704-7500 |
26000 m2 |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle.Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
- Zur Entfernung der Gerüche von organischen Verbindungen, Farben und Kolloiden aus Wasser und Luft
- Die Aktivkohle in Kombination mit einem gefalteten HEPA-Filter hält 99.97 % aller Partikel größer als 0.3 μm zurück
- Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
- Carbon Cap 75 besticht durch eine Oberfläche aus Aktivkohle von 26,000 m2
- Carbon Cap 150 besticht durch eine Filterfläche von 82,000 m2
Anwendungen:
Zum Entfernen von Rauch und Öl an Vakuumpumpenauslässen.
Spezifikation
Für die Aufreinigung von Wasser, Chemikalien und Reagenzien | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |