Learn More
Cytiva Antibiotika-Testblättchen
Wird in Verbindung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung eingesetzt. Whatman™ Antibiotika-Testblättchen bestimmen die Art des Erregers von Infektionskrankheiten sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika.
258.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Antibiotika-Testblättchen |
---|---|
Testtyp | Infektionskrankheiten, Empfindlichkeit bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests |
Verpackungsart | 1.000 Scheiben/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11350654
|
Cytiva
2017-013 |
13 mm |
258.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11340654
|
Cytiva
2017-006 |
6 mm |
259.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wird in Verbindung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung eingesetzt.Whatman™ Antibiotika-Testblättchen bestimmen die Art des Erregers von Infektionskrankheiten sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika.
Antibiotika-Testblättchen werden zur Bestimmung der Erregerart bei Infektionskrankheiten und zur Überprüfung ihrer Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mit Hilfe der Inhibitionszonenbestimmung eingesetzt.- Zur Verwendung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung
- Ermöglicht rationelle und selektive Chemotherapie
Spezifikation
Antibiotika-Testblättchen | |
Infektionskrankheiten, Empfindlichkeit bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests | |
1.000 Scheiben/Packung |