Learn More
Cytiva 31ET Chr Chromatographiepapier
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
Marke: Cytiva 3031-901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
- Übliche Dicke: 0.50 mm
- Typischer linearer Durchfluss: 225 mm/30 min
- Weiche Oberfläche
- Hauptanwendung bei der Elektrophorese großer Moleküle
Spezifikation
31 ET Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein extrem schnelles 0.50-mm-Papier für die Elektrophorese großer Moleküle. | |
0.5 mm | |
Für die Elektrophorese großer Moleküle | |
Gütegrad 31 ET Chr | |
225 mm/30 min |
2 x 5 cm (0,7 x 1,96 in.) | |
Weich | |
1000 Bögen | |
Zellulose |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 31ET Chr Chromatographiepapier > Bögen 2 x 5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur