Learn More
Cytiva 31ET Chr Chromatographiepapier
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
Marke: Cytiva 3031-681
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
- Übliche Dicke: 0.50 mm
- Typischer linearer Durchfluss: 225 mm/30 min
- Weiche Oberfläche
- Hauptanwendung bei der Elektrophorese großer Moleküle
Spezifikation
31 ET Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein extrem schnelles 0.50-mm-Papier für die Elektrophorese großer Moleküle. | |
0.5 mm | |
Elektrophorese großer Moleküle | |
Gütegrad 31 ET Chr | |
Zellulose | |
15 cm | |
100 m |
15 cm x 100 m (5,9 in. x 328,0 ft.) | |
Weich | |
Rolle | |
328 ft. | |
5,9 in. | |
225 mm/30 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 31ET Chr Chromatographiepapier > Rolle: 15cm x 100 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur