Learn More
Cytiva Whatman™ 30 mm SPARTAN™ Regenerierte Cellulose Spritzenilter
Gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ 30 mm Spartan™ HPLC-zertifizierte Spritzenfilter sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
219.00 CHF - 1515.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) Regenerated Cellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Männlicher Luer-Anschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10463060
0,2 μm 100/Pckg.
415.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11379344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10463062
0,2 μm 500/Packung
1505.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11359344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10463053
0,45 μm 50/Pckg.
219.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10589241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10463050
0,45 μm 100/Pckg.
403.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10004660
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10463052
0,45 μm 500/Packung
1515.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, proteinarmen Membran aus regenerierter Cellulose in einem Gehäuse aus Polycarbonat. Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.
Eigenschaften
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
  • Niedriges Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
  • Vielseitig— Für alle Anwendungen einsetzbar, die eine chemisch resistente hydrophile, proteinarme Membran erfordern.
  • Dokumentierte Qualität und chargenübergreifende Konsistenz garantieren reproduzierbare Ergebnisse
  • Der Mini-Tip Auslass eignet sich ideal zum Filtern in sehr kleine Probenflaschen
  • Für Aufreinigungen von wässrigen und organischen Lösungen
  • Filtrierung von Protein-Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Regenerated Cellulose
Polypropylen
Männlicher Luer-Anschluss
30 mm
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen
Weiblicher Luer-Lock
Spritzenfilter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ 30 mm SPARTAN™ Regenerierte Cellulose Spritzenilter