Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 0,8 μm (ME 27)
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
129.00 CHF - 440.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 1,3 bar |
Filtertyp | Unbedruckt |
Material | Zellulosemischester |
Material (Membran) | ME 27 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11395014
|
Cytiva
10400921 |
100 mm |
440.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11305024
|
Cytiva
10400906 |
25 mm |
129.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11325024
|
Cytiva
10400914 |
50 mm |
173.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 27
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 0.8 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unbedruckt | |
ME 27 | |
Unsteril | |
Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays | |
Glatt |
1,3 bar | |
Zellulosemischester | |
0,8 μm | |
2,8 s/100 ml/12,5 cm² bei Delta p entspricht 0,9 bar | |
11,6 s/100 ml bei Delta p entspricht 3 mbar |