Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 0,8 μm (ME 27)
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marke: Cytiva 10400906
122.54 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 27
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 0.8 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MCE | |
0.8μm | |
2,8 s/100 ml/12,5 cm² bei Delta p entspricht 0,9 bar | |
11,6 s/100 ml bei Delta p entspricht 3 mbar | |
Plain | |
25 mm |
1,3 bar | |
ME 27 | |
Unsteril | |
Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays | |
Glatt | |
0,98 in. |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1