Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Wettask Rollenspendereimer
Kimtech™ Wettask™ Spendereimer verfügt über ein befüllbares, luftdichtes System für vorgetränkte Tücher/Trockentücher mit dem gewünschten Reinigungsmittel und trägt zur Kostenkontrolle sowie zur Verbesserung der Sicherheit bei.
Marke: Kimberly-Clark™ 7919
35.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Blauer Kimtech™ Wettask™ Spendereimer, perfekt für den Einsatz mit den Reinigungstüchern aus dem Kimtech™ Wettask™ Produktsortiment
- Ein wiederbefüllbares, luftdichtes System für vorgetränkte Tücher oder trockene Reinigungstücher, das mit den gewünschten Chemikalien, dem gewünschten Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel verwendet werden kann
- Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech™ Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert. Das System ist jederzeit geschlossen, begrenzt so die Lösungsmittelkosten und es kann nichts verschüttet werden
- Dank des Deckels des industriellen Spendereimers besteht keine Gefahr, dass die Reinigungstücher austrocknen und die Desinfektionswirkung verlieren. So können Kosten eingespart und eine optimale Infektionskontrolle gewährleistet werden
- Spender für Reinigungstücher, perfekt für industrielle und medizinische Umgebungen
Spezifikation
Spendereimer | |
44,5 x 35 cm | |
44,5 cm | |
22 cm | |
35 cm | |
Plastic | |
1 |
Blau | |
17,35 in. | |
8.7 in. | |
13.8 in. | |
Wipes | |
Freestanding | |
Open Top |