Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Mikrotiterplatten Waschgerät
Waschen Sie 96- oder 384-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Versa™, einem anwenderfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen.
11490.00 CHF - 11510.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | < 5 % bei 300 μl, mit n x 8- oder n x 12-Waschköpfen; < 5 % bei 250 μl, mit 2 x 8-Zellwaschköpfen; < 5 % bei 100μ l, mit 1 x 16-Waschkopf |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Anschlüsse | USB |
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche | 3 |
Flaschen | 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11555485
|
Thermo Scientific™
5165010 |
Wellwash Versa 2 x 8 |
11490.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15184725
|
Thermo Scientific™
5165050 |
Wellwash Versa 2 x 12 |
11510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Waschen Sie 96- oder 384-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, einem anwenderfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen. Es wurde für hohe Leistung und Vielseitigkeit entwickelt und bietet dank einer grafischen Anwenderoberfläche, verschiedener Sprachversionen und eines USB-Anschlusses Annwenderfreundlichkeit und Komfort.
Nutzen Sie unseren eGuide, um zu sehen, wie unser komplettes ELISA-Portfolio Ihre ELISA-Arbeitsabläufe vereinfachen kann.
Einfach und bequem anzuwenden
- Großes Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
- Übersichtliches Display zeigt alle Parameter auf einer einzigen Benutzeroberfläche an
- Benutzeroberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
- Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
Zuverlässige und sichere Leistung
- Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
- Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen
- Automatische Vor- und Nachspülfunktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
- Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
- Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
Optimale Waschleistung
- Absaugmodus garantiert ein extrem niedriges Restvolumen in den Wells und damit zuverlässige Assay-Ergebnisse
- Waschleistung kann durch einstellbare Parameter wie Dispensier- und Absaughöhe sowie Absauggeschwindigkeit weiter optimiert werden
Zusätzliche Flexibilität
- USB-Anschluss zum Übertragen von Protokollen zwischen verschiedenen Waschgeräten sowie zum Drucken von Berichten und Protokolldateien
- Speziell konzipierter 2x8-Zellwaschkopf für das Waschen von Zellen erhältlich
- Zwei 1x8-Waschköpfe, zwei Waschflaschen und eine Spülflasche, optional zwei 1x12-Waschköpfe, 1x16-Waschköpfe und 2x8-Zellwaschkopf bieten noch mehr Flexibilität
- Möglichkeit zum Anschluss an Automatisierungssysteme
Lieferumfang:
2 Waschflaschen (2 l), 1 Spülflasche (2 l), 1 Abfallflasche (4 l), 2 Waschköpfe (1x8), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
< 5 % bei 300 μl, mit n x 8- oder n x 12-Waschköpfen; < 5 % bei 250 μl, mit 2 x 8-Zellwaschköpfen; < 5 % bei 100μ l, mit 1 x 16-Waschkopf | |
USB | |
2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche | |
50 bis 400 μl (96); 20 bis 120 μl (384) | |
<2 μl | |
50 bis 1.000 μl (96); 20 bis 300 μl (384) | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15,2 in. | |
13,6 in. | |
9,4 in. | |
Ja (USB oder RS-232C) | |
100/240 V 50/60 Hz | |
5 bis 100 ml |
CE-Zeichen | |
3 | |
< 3 % (CV) bei 300 μl, mit n x 8- oder n x 12-Waschköpfen | |
96-Well-Platten, 384-Well-Platten | |
9 kg | |
5 bis 100 ml | |
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen | |
Ja | |
385 mm | |
345 mm | |
240 mm | |
20 lb. | |
100/240 V |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.