Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikrotiterplatten-Waschgerät (EU IVD/CE-Kennzeichnung)
Waschen Sie 96-Well Platten zuverlässig mit diesem benutzerfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Applikationen.
6075.00 CHF - 6125.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit < 5 % bei 300 μl
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Anschlüsse USB
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 1
Flaschen 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15311095
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5165080
Wellwash 1x12 IVD-Modell (nicht in den USA erhältlich) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15301095
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5165060
Wellwash 1x8 IVD-Modell (nicht in den USA erhältlich) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Waschen Sie 96-Well Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™, einem anwenderfreundlichen und zuverlässigen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Applikationen. Das Waschgerät ist mit einer grafischen Benutzeroberfläche, verschiedenen Sprachversionen und einem USB-Anschluss für optimale Anwenderfreundlichkeit und hervorragenden Komfort ausgestattet.
Vereinfachen Sie den Arbeitsablauf Ihrer ELISAs mit Ihrem eGuide , mit dem Sie das gesamte Portfolio Ihrer ELISA-Erfordernisse ansehen können.
Merkmale:
  • Großes, klares Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Anwenderoberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
  • Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
  • Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
  • Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen sorgen für sichere Durchläufe
  • Automatische Vorspülfunktion gewährleistet sichere Leistung
  • Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
  • Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
  • Wellwash dient zum effektiven Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus Wells
  • Geringe Restvolumen gewährleisten eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Inhalt:
1 x 2 l-Sprühflasche, 1 x 2 l-Abfallflasche, 1 x 8 l-Waschkopf und Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
< 5 % bei 300 μl
USB
2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
50 bis 400 μl
< 2 μl
50 bis 1000 μl
ELISA-basierte Assays
Nein
385 mm
345 cm
240 mm
17.6 lb
100 bis 240 V
CE-Zeichen
1
< 3 % (CV) bei 300 μl (96-Well-Platte)
96-Well-Platten
8 kg
LCD
50/60 Hz
15,2 in.
13,6 in.
9,4 in.
Nein
100 bis 240 V, 50/60 Hz
5 bis 100 ml
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.