Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikrotiterplatten-Waschgerät (EU IVD/CE-Kennzeichnung)
Waschen Sie 96-Well Platten zuverlässig mit diesem benutzerfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Applikationen.
Marke: Thermo Scientific™ 5165080
Benachrichtigungen:
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.
Beschreibung
Waschen Sie 96-Well Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™, einem anwenderfreundlichen und zuverlässigen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Applikationen. Das Waschgerät ist mit einer grafischen Benutzeroberfläche, verschiedenen Sprachversionen und einem USB-Anschluss für optimale Anwenderfreundlichkeit und hervorragenden Komfort ausgestattet.
Vereinfachen Sie den Arbeitsablauf Ihrer ELISAs mit Ihrem eGuide , mit dem Sie das gesamte Portfolio Ihrer ELISA-Erfordernisse ansehen können.
Merkmale:
- Großes, klares Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
- Anwenderoberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
- Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
- Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
- Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen sorgen für sichere Durchläufe
- Automatische Vorspülfunktion gewährleistet sichere Leistung
- Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
- Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
- Wellwash dient zum effektiven Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus Wells
- Geringe Restvolumen gewährleisten eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Inhalt:
1 x 2 l-Sprühflasche, 1 x 2 l-Abfallflasche, 1 x 8 l-Waschkopf und Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
< 5 % bei 300 μl | |
USB | |
2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche | |
50 bis 400 μl | |
96-Well-Platten | |
8 kg | |
LCD | |
50/60 Hz | |
Nein | |
15,2 in. | |
13,6 in. | |
9,4 in. | |
Nein | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
5 bis 100 ml |
CE-Zeichen | |
1 | |
< 3 % (CV) bei 300 μl (96-Well-Platte) | |
1x12 | |
< 2 μl | |
50 bis 1000 μl | |
ELISA-basierte Assays | |
Wellwash 1x12 IVD-Modell (nicht in den USA erhältlich) | |
1 x 12-Waschkopf, 1 x 2 l-Waschflasche, 1 x 2 l-Abfallflasche, Aerosolabdeckung | |
385 mm | |
345 cm | |
240 mm | |
17.6 lb | |
100 bis 240 V |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.