Learn More
Thermo Scientific™ Wellcolex™ Color Salmonella Latex-Agglutinationstest
Sparen Sie mit diesem benutzerfreundlichen und kostengünstigen Latex-Agglutinationstest für die schnelle und genaue Identifizierung von Salmonella bis zu zwei Tage Zeit gegenüber herkömmlichen Screeningmethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ R30858302
1361.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13265639
  • 1615.00 CHF / 200 Tests
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wellcolex™ Color Salmonella bietet ein einfaches, schnelles qualitatives Latextestverfahren für das Screening, den Nachweis und die präsumtive Serogruppenidentifizierung von Salmonellen aus Selenite F-Bouillon und auf festen Medien. Der Wellcolex Color Salmonellen-Test wurde unter CLIA als hochkomplex eingestuft.
Verwenden Sie diesen schnellen Latex-Agglutinationstest für den Nachweis und die präsumtive Serogruppierung von Salmonella direkt aus der Selenit-Bouillon und/oder von festen Kulturmedien. Wellcolex Color Salmonella kann auch für die präsumtive Identifizierung der Salmonella-Serogruppen A, B, C, D, E und G und des Vi-Antigens mit nur zwei Reagenzien verwendet werden.
  • Identifiziert die wichtigsten Gruppen von Salmonella
  • Verwendet moderne Farbtechnologie für eindeutige, leicht ablesbare Identifizierung der Serogruppe und/oder Spezies
  • Präzise und zuverlässige Ergebnisse in weniger als drei Minuten
  • Schließt bei der Verwendung als primäre Kultur-Screeningmethode negative Proben rasch aus
Für die Durchführung von Wellcolex Color Salmonella wird eine Probe aus einer Selenit-F-Bouillonkultur (Inkubation von 18 bis 24 Stunden) oder eine Bakteriensuspension aus festem Agar mit zwei Testreagenzien umgesetzt. Diese bestehen aus einer Mischung von Suspensionen roter, blauer und grüner Latexpartikel, die jeweils mit dem spezifischen Antikörper für verschiedene Salmonella-Serogruppen beschichtet sind.
In Gegenwart eines homologen Antigens agglutiniert eine der Farben in der Mischung und die Identität des Antigens wird durch die Farbe der aggregierten Partikel angezeigt. Jede Kombination lässt sich leicht von den anderen Möglichkeiten und einem negativen Ergebnis, bei dem die Partikel in der gleichmäßig grau-braunen Suspension verbleiben, und den gelegentlichen unspezifischen Ergebnissen, bei denen alle Partikel zu einem grau-braunen Aggregat vor einem klaren Hintergrund agglutinieren, unterscheiden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Salmonellen-Zelltest-Kit
Gruppe A, B, C, D, E und G
Salmonella
Wellcolex Colour Salmonella Kit
Salmonella aus Selenitbouillon und festen Kulturmedien
Latex-Reagenzien 1 und 2, rote, blaue und grüne Positivkontrollen, Einweg-Mischstäbe, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Probenspender, Einweg-Suspensionsröhrchen, Gebrauchsanweisung und Leitfaden
200 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH207-Achtung
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6208753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 Catalog NumberR30858302
Chargennummer6208752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberR30858302
Chargennummer6199907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberR30858302
Chargennummer6172867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberR30858302
Chargennummer6160634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberR30858302
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellcolex™ Color Salmonella Latex-Agglutinationstest > 200 Tests/Kit