Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Haemophilus influenzae B Latex-Agglutinationsschnelltest
Schneller Nachweis von Antigenen von Haemophilus influenzae, die in menschlichen Körperflüssigkeiten oder Blutkulturen vorhanden sind, mittels Latex-Agglutination.
Marke:  Thermo Scientific™ R30858801
339.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11444089
  • 349.00 CHF / 30 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem mit Thermo Scientific™ Wellcogen™ Haemophilus influenzae B Latex-Agglutinationsschnelltest lassen sich Haemophilus-influenzae-Antigene direkt in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF, Liquor cerebrospinalis), Serum oder Urin- bzw. Blutkulturen nachweisen.
Dieser Latex-Schnelltest wird zum qualitativen Nachweis des Antigens von Haemophilus influenzae Typ B verwendet, das infolge einer Infektion in Körperflüssigkeiten oder in Blutkulturen vorliegt.
Das Reagenz besteht aus Polystyrol-Latexpartikeln, die mit spezifischen Antikörpern gegen das H. influenzae Typ B-Antigen beschichtet sind. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart einer ausreichenden Menge an homologem Antigen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Influenza – Antigene von Haemophilus influenzae Typ B in Körperflüssigkeiten oder Blutkulturen
Reagenz
Wellcogen Haemophilus influenzae B Test-Kit
Körperflüssigkeiten, Blutkulturen
30 Tests
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6183558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberR30858801
Chargennummer6172784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberR30858801
Chargennummer6172783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberR30858801
Chargennummer6148079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR30858801
Chargennummer6127673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberR30858801
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Haemophilus influenzae B Latex-Agglutinationsschnelltest > Haemophilus Influenzae B; 30/Packung