Learn More
Welch™ WOB-L™ Kolbenvakuumpumpe für Standardbelastung: Modell 2522
Für nichtchemische Anwendungsbereiche
Marke: Welch™ U2522C-02
507.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Mit übersichtlicher Anzeige für problemloses Ablesen der Messwerte, Druckregelventil, schützendem Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko)
Beschreibung
Der taumelnde Kolben bietet beim Aufwärtshub Luftwiderstand, die Teflonversiegelung auf dem Kolben erweitert sich und erhöht seine Effizienz beim Taumeln.
- Durch einen WOB-L Kolben angetriebene, ölfreie Trockenpumpe
- Aufnahme-/Abluftgewinde NPT: 1/4
Modell 2522
- Freie Luftverdrängung: CFM (l/min.) 60 Hz: 0.76 (22)
- Enddruck: 100 Torr (133 mbar)
- Maximaler Druck: 100 psig
- Maximales Vakuum in Hg: 26
- Motor: 0.12 PS (93 W)
- Für das Pumpen von Dämpfen wässriger Flüssigkeiten einschließlich Puffern, aber nicht für säurehaltige, basische oder organische Dämpfe oder Gase
- 50 Hz-Geräte verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Grobpumpen, Exsikkation, Ansaugen, Automatisierung, Zellkultur, Handschuhspender
Spezifikation
0.12 hp | |
6.6 kg | |
CE | |
2522 | |
5.3 kg | |
50 Hz | |
25.4 cm | |
20.6 cm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
15 lb. | |
Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko) | |
230 V 50 Hz | |
11.7 lb. | |
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur | |
10 in. | |
8,1 in. | |
8,8 in. | |
133 mbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%