Learn More
Welch™ DuoSeal™ Pumpenöl
Für den Einsatz in DuoSeal Hochvakuumpumpen
115.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Öl für Vakuumpumpe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet die Schmierung, die die Lebensdauer der renommierten DuoSeal™ Pumpe ermöglicht und die höchste Vakuumleistung gewährleistet |
Zur Verwendung mit (Geräte) | DuoSeal™ Pumpen mit Riemenantrieb |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12835353
|
Welch™
U1407K-15 |
3,78 l |
115.00 CHF
3.70 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Für den Einsatz in DuoSeal Hochvakuumpumpen
Für den Einsatz in DuoSeal Hochvakuumpumpen. Ein Gallone speziell fraktioniertes Öl hat Eigenschaften, die höchste Leistungen für DuoSeal Pumpen ermöglichen
- Niedriger Dampfdruck
- Hohe Viskosität
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe | |
Bietet die Schmierung, die die Lebensdauer der renommierten DuoSeal™ Pumpe ermöglicht und die höchste Vakuumleistung gewährleistet | |
DuoSeal™ Pumpen mit Riemenantrieb | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ DuoSeal™ Pumpenöl