Learn More
Welch™ Compact Aspiration/Filtration Vacuum Stations: Adapters
Zum sicheren und einfachen Sammeln von Abfällen. Saugsysteme verhindern ein Eindringen von Flüssigkeiten, das zu einem Versagen der Vakuumpumpe führen könnte.
124.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation |
---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10412163
|
Welch™
828852-03 |
Adapter, 8-Kanal | Edelstahl |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bleichmittelbeständige Ausführung für längere Betriebsdauer
- Kontinuierliche Überwachung der Vakuumhöhe mit Vakuum-Messuhr
- Angetrieben durch eine WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Empfohlen zum Ansaugen von wässrigen und Bleichmittel-Lösungen, nicht geeignet für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
Spezifikation
Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation |