Learn More
Sartorius Gewichteset
Der Gewichte-Satz enthält hochgradig korrosionsbeständige Knopf-Gewichte, hochpoliert, in Box.
Marke:  Sartorius YCS31-714-02
4366.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16363136
  • 4475.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Sätze mit Gewichten von 1 mg bis 10 kg
    • Sätze Gewichte E2
      • Bis zu 500 mg als Draht-Gewicht
      • Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte F1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 1–5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10–500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte M1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte aus Neusilber 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, verzinktes Messing
  • Verpackung der Gewichte: Bis 20 g in Kunststoffbox, 50 g und höher in Holzbox
  • 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
  • Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
  • DAkkS-Zertifikat beiliegend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriermasse
90,39 lb.
Aluminium
Aluminium 2,7 g/cm3, Neusilber: 8,7 g/cm3 8,0 g/cm3
DAkkS-Zertifikat
OIML F2
1 g bis 10 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Gewichteset > Satz Gewichte, Toleranz: 1 g bis 10 kg, Klassifizierung: OIML F2