Learn More
Sartorius™ Wägetische
Diese Wiegetische verhindern Beschädigungen an der Oberfläche der Gewichte.
Marke:  Sartorius™ YWT09
2240.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11353284
  • 2510.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die hohe Dichte des Tischmaterials gewährleistet eine hervorragende Auflage für Waagen, die höchsten Wägeanforderungen gerecht werden müssen, wie sie z. B. für die Kalibrierung von Gewichten mit Massekomparatoren vorgeschrieben sind
  • Empfohlen, wenn die Sauberkeit der Wägebereiches von großer Bedeutung ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Holz mit gegossenem Steineinsatz
750 x 900 x 750 mm
Wägetisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Wägetische > Wägetisch; Material: Holz und Kunststein