Learn More
Fisherbrand™ Wägepapier, Grad 908
63.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Glattes Papier 45 g/m2
- Mit Satin-Optik, Nassfestigkeit
Spezifikation
Wägung aller Arten von Substanzen wie Rübenmaische, Pulver und Flüssigkeiten | |
5,9 in. | |
Papier | |
150 mm | |
Quadratisch |
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 in.) | |
150 mm | |
5,9 in. | |
Wägepapier |
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
0Minuten
41Sekunden
25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägepapier, Grad 908 > Gewicht: 45 g/m2; Abmessungen: L 150 x B 150 mm; Blatt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur