Learn More
Fisherbrand™ Wägepapier, Grad 908
Glattes Papier mit Satinoptik und hoher Nassfestigkeit.
Marke:  Fisherbrand™ 0908F00003
18.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744576
  • 28.36 CHF / 250 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glattes Papier 45 g/m2
  • Mit Satin-Optik, Nassfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Wägung aller Arten von Substanzen wie Rübenmaische, Pulver und Flüssigkeiten
3,7 in.
Papier
110 mm
Rechteckig
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 in.)
95 mm
4,3 in.
Wägepapier
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägepapier, Grad 908 > Gewicht: 45 g/m2; Abmessungen: 95l x110mm W; Blatt