Learn More
SI Analytics™ Wägetrichter
SI Analytics™ Wägetrichter ist ein Zubehör für die Verwendung mit TitroLine™- und Titronic™-Modellen.
Marke:  SI Analytics™ 285221130
Artikelnummer. 10631024
  • 33.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glastrichter
  • Fasst bis zu 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wägetrichter
Glas
3 mL
Name des Produkts
SI Analytics™ Wägetrichter > Fassungsvermögen:3 mL