Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wägeflaschen mit NS-Kappe Artikelnummer.: 11708114
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lenz Laborglasintrumente Wägeflaschen mit NS-Kappe
Artikelnummer. 11708114
50 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Artikelnummer. 11708114
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05565734
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit austauschbarer NS-Kappe
  • Mit Beschriftungsschild
  • Erhältlich in hoher
  • mittlerer und niedriger Ausführung
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 70 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Wägeflaschen mit NS-Kappe >