Learn More
Gibco™ Waymouth's Medium
Waymouth's Medium
135.00 CHF - 1158.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Beschreibung | Waymouth's Medium, 500 ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Waymouth's Medium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11574426
|
Gibco™
31220023 |
500 ml |
135.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11584426
|
Gibco™
31220072 |
10 x 500 ml |
1158.00 CHF
5000 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Waymouth's Medium ist ein chemisch definiertes Medium, das von Charity Waymouth entwickelt wurde und ursprünglich für Studien über Ernährung, Stoffwechsel und Wachstum von Maus-Strain-L-Unterlinien, NCTC-Klon 929 (L929 Zellen) in einer serumfreien Umgebung entwickelt wurde. Gibco™ Waymouth's Medium wird auch für die Kultur ganzer Organe und einer breiten Palette von Zelltypen, wie z. B. Karzinomzelllinien, verwendet.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Waymouth's Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Waymouth's Medium Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11220-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Das Waymouth's Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Bei einigen Zelltypen kann die Supplementierung mit fötalem Rinderserum (FBS) erforderlich sein. Waymouth's Medium verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.24 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Waymouth's Medium, 500 ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Waymouth's Medium | |
Keine HEPES | |
Für In-vitro-Diagnostik |
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Glutamin, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate