Learn More
Gibco™ Waymouth's Medium
Waymouth's Medium
Marke: Gibco™ 31220023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Waymouth's Medium ist ein chemisch definiertes Medium, das von Charity Waymouth entwickelt wurde und ursprünglich für Studien über Ernährung, Stoffwechsel und Wachstum von Maus-Strain-L-Unterlinien, NCTC-Klon 929 (L929 Zellen) in einer serumfreien Umgebung entwickelt wurde. Gibco™ Waymouth's Medium wird auch für die Kultur ganzer Organe und einer breiten Palette von Zelltypen, wie z. B. Karzinomzelllinien, verwendet.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Waymouth's Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Waymouth's Medium Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11220-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Das Waymouth's Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Bei einigen Zelltypen kann die Supplementierung mit fötalem Rinderserum (FBS) erforderlich sein. Waymouth's Medium verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.24 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Waymouth's Medium, 500 ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Waymouth's Medium | |
Keine HEPES | |
500 ml |
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Glutamin, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur | |
Für In-vitro-Diagnostik |