Learn More
Wachs Ceresin, technisch, weiß, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical W/0300/50
Menge 250 g
Artikelnummer. 11478922
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
8001-75-0
Weiß bis gelb
C30H50O2
250 g
442.73
61°C
Kunststoffpulverbehälter
146361
DSEKYWAQQVUQTP-UHFFFAOYNA-N
Fest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • WAX CERESIN WHITE
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wachs Ceresin, technisch, weiß, Fisher Chemical > 250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff