Learn More
Fisherbrand™ Wasserdichtes Thermometer, Angabe in °F/°C, Bereich: -50° bis +300 °C (-58° bis +572 °F)
Digitale, wasserfeste Thermometer im Taschenformat! Das wasserfeste Fisherbrand Thermometer mit stoßfestem Gehäuse hilft, die Sonde und das 10 ft. Kabel auch unter Wasser präzise zu betreiben. Ideal für feuchte Bereiche.
55.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nasslabore, Waschplätze und praktisch alle Feldanwendungen
Enthält Rückführbarkeitszertifikat, 1,5 V-Silberoxidbatterie, Magnet, Saugnapf und Velcro™ Klettband. (Der Saugnapf dient zur Befestigung des Edelstahlfühlers.)
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4.5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Umfang Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Umfang Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
15213986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
61018-88
Fahrenheit 0,12 in.
55.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht ablesbare 1/4 Zoll.H LCD-Ziffern können auf einen Blick abgelesen werden
  • Das LCD-Display funktioniert in Umgebungen mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt
  • Modelle mit Fahrenheit oder Celsius erhältlich.
Bestellinformation
Der Bereich beträgt -58 bis 572°F oder -50 bis 300°C mit einer Auflösung von 0.1° und einer Genauigkeit von ±1° C. Gehäuseabmessungen: 13/4x1 /2 Zoll. Sondenlänge: 5 Zoll
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
NIST
Rückführbarkeitszertifikat, 1,5 V-Silberoxidbatterie, Magnet, Saugnapf und Velcro™ Klettband. (Der Saugnapf dient zur Befestigung des Edelstahlfühlers.)
4.5 in.
137.16 cm
0,1 °
40 g
572 °F
-58 °F bis +572 °F
Silberoxid
Nasslabore, Waschplätze und praktisch alle Feldanwendungen
120 in.
304.8 cm
ABS-Kunststoff
1.5 oz.
Wasserdichtes Thermometer
-58 °F
Yes
Digital-LCD
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wasserdichtes Thermometer, Angabe in °F/°C, Bereich: -50° bis +300 °C (-58° bis +572 °F)