Learn More
Kolmi Hopen™ Wasserdichter, polyethylenbeschichteter Isolierkittel Artikelnummer.: 17790139
Kolmi Hopen™ Wasserdichter, polyethylenbeschichteter Isolierkittel
Artikelnummer. 17790139
Wasserdichter, polyethylenbeschichteter Isolierkittel; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Himmelblau; Einweg: Ja; Material: Polypropylen; Polyethylen; Verschlussgröße: XL
Click to view available options
:
Wasserdichter, polyethylenbeschichteter Isolierkittel; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Himmelblau; Einweg: Ja; Material: Polypropylen; Polyethylen; Verschlussgröße: XL
Artikelnummer. 17790139
Marke: Kolmi Hopen™ A69955
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genießen Sie den Komfort und die Festigkeit dieses Isolierkittels, ohne auf den hochwertigen Infektions- und Flüssigkeitsschutz zu verzichten, den Sie im Gesundheitswesen benötigen.
  • Große Öffnung für den Kopf
  • Patentierte Flexneck-Technologie, bestehend aus doppeltem Elastikanteil
  • Lange Ärmel mit Daumenlöchern, die die Handgelenke vollständig abdecken
  • Wasserdicht, zum Schutz von medizinischem Fachpersonal und Patienten vor Kreuzinfektionen
Spezifikation
Größe Extragroß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinisch
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp General Purpose Gown
Material Polypropylen/Polyethylen
Farbe Himmelblau
Verschlusstyp Rückenband
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 10 Packungen
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Wasserdichter, polyethylenbeschichteter Isolierkittel >