Learn More
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers
Click to view available options
Dicke:
38 cm
41 cm
Packungsgröße:
2000 Stück
Beschreibung
- Einwegmaterial; wasserfest
- Für Besucher, Patienten oder Pflegepersonen
- Kann als Objekt der Umgebungskontrolle in HACCP-Ansätzen und verschiedenen Branchen eingesetzt werden
- Das Modell H10150 ist dicker und widerstandsfähiger und kann in statischen Arbeitssituationen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Material | CPE |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Dicke | 41 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur