Learn More
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad ohne Beads
Wartungsarme und umweltfreundliche Alternative zu Wasserbädern.Diese wasserlosen Bead-Bäder verwenden statt Wasser Metall-Beads und bieten so eine außergewöhnliche Temperaturkonstanz.
Marke:  Lab Armor™ 10122-27
2299.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15650034
  • 3020.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Umweltfreundlich – Beads sind recycelbar
  • 50 % weniger Stromverbrauch
  • Keine Germizide erforderlich
  • Die Beads halten Objekte an Ort und Stelle und machen Racks sowie Gewichte überflüssig
  • Das Bad ist stets einsatzbereit, sodass keine Aufwärmzeiten mehr erforderlich sind
  • Betrieb ist sicherer als Ölbäder
  • Trockenes, inertes, nicht toxisches Aluminiumoxid sorgt für einen gefahrlosen Betrieb sowie eine gefahrlose Entleerung, Reinigung und Nachfüllung
  • Beads haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit: ± 180 °C
  • Beads mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm
Hinweis: Beads sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich (10122-25).
Spezifikation
Spezifikation
Wasserfreies Bad mit Beads
20 l
Erhitzen einer Vielzahl von Proben und Behältern, einschließlich Multi-Well-Platten, Petrischalen und offenen Proben in jedem Winkel. Beads können auch in Behältern für Tiefkühlgeräte, Öfen und Inkubatoren eingesetzt werden.
220 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad ohne Beads > Wasserloses Bead-Bad; Kapazität:20 L