Learn More
Memmert™ Wasserbad WTB
Ideal für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen im Labor, sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie.
Marke: Memmert™ WTB35
1142.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Intuitiv, flexibel und kalibrierbar – diese drei Wörter beschreiben das Memmert WTB Wasserbad.
- Modellgrößen: 6, 11, 15, 24, 35 und 50 ml
- Arbeitstemperaturbereich: +5 °C über Raumtemperatur bis +100 °C
- Arbeitstemperaturbereich mit Peltier-Kühleinheit CDP: +10 °C° bis 100 °C°
- Temperatureinstellung: Celsius/Fahrenheit
- Temperaturregelung: Zweistufiges Sicherheitssystem zur Vermeidung von Übertemperaturen, individuell einstellbarer Übertemperaturalarm
- Timer: Digitale Zeitschaltuhr von 1 min bis 99 h 59 min, optisch und akustisch
- Intuitive Bedienung, anpassbarer CustomView Remote-Bildschirm
- Ausgezeichnetes Bedienkonzept: Farbiges grafisches Display mit Touchscreen und bequemer Menüführung
- Praktisch und robust: Schnelle Entwässerung, einfach zu reinigen
- Kann durch kundenspezifisches Zubehör (z. B. Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelgerät, Reagenzglashalter) flexibel erweitert werden
- Kann auf präzise Temperatureinstellungen kalibriert werden (2-Punkt-Kalibrierung)
Ideal für den täglichen Einsatz im Labor: Der hochwertige Edelstahlbehälter mit abgerundeten Ecken ist einfach zu reinigen und lässt sich mit dem standardmäßigen Ablassventil vollständig rückstandsfrei entleeren. Dank des kompakten ergonomischen Designs passt der Memmert WTB auf jeden Labortisch.
Spezifikation
37,5 l | |
Mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
3,5 in.-Farbdisplay mit Touchscreen | |
554 x 679 x 245 mm | |
20 kg | |
50/60 Hz |
CE | |
Wasserbad | |
Digitale Zeitschaltuhr von 1 Min. bis 99 Stunden 59 Min., optisch und akustisch | |
602 x 482 x 150 mm | |
14 kg |