Learn More
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
Beschreibung
- Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
- Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
- Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
- Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
- Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser mit 0.1 % Ameisensäure |
CAS | 7732-18-5, 64-18-6 |
Menge | 2 l |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | H2O |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 18.02 mol |
Güte | LC-MS Ultra CHROMASOLV™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur