Learn More
Wasser, ULTREX™ II, ultrareines Reagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Beschreibung
- Zur Verwendung in der ICP (Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) und Spurenmetallanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
CAS | 7732-18-5 |
Summenformel | H2O |
Synonym | Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
IUPAC-Name | Oxidan |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, ULTREX™ II, ultrareines Reagenz, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur