Learn More
Wasser, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
4 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
CAS | 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Summenformel | H2O |
Synonym | Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
IUPAC-Name | Oxidan |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur