Learn More
Thermo Scientific Wasser, UHPLC-MS, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15339865
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Wasser, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15339865 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, Klarglasflasche aus Borosilikatglas, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Klarglasflasche aus Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15339865
Marke: Thermo Scientific W81
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Einzigartige Signal-Rausch-Spezifikation für die chemische Industrie, bei der die Lösungsmittelqualität direkt mit der Empfindlichkeit des Massenspektrometers verbunden ist.
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid, 1 l, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, 2 ppb max., 100 °C, 5 ppb max, CHEBI:15377, farblos, 1000 g/cm3, UHPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Chemischer Name oder Material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Summenformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Güte UHPLC-MS
Verpackung Klarglasflasche aus Borosilikatglas
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Dichte 1.000 g/cm3
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Wasser, UHPLC-MS, Thermo Scientific™ >