Learn More
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11307090
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11307090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Artikelnummer. 11307090
Marke: Fisher Chemical W/0120/PB15
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
  • Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
  • Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
  • Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
  • Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0.1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
  • Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer 11332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02 mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 17.5 W bei 20 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical >