Learn More
Wasser, TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, Honeywell™ Riedel-de Hëan™ Artikelnummer.: 15617550
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15617550
2.5 l, Poly-Flasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 l
10 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Cubitainer
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 15617550
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 953052.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse
  • Hochreine Lösungsmittel zur Speziationsanalyse mit LC-ICP-MS
  • Strenge Reinigungsverfahren, gefolgt von UV-Spektroskopie, IC- und ICP-MS-Tests, um eine hohe chemische Reinheit und hohe UV-Transmission zu gewährleisten
  • Die Blindwerte für Metallspuren in diesen Lösungsmitteln liegen im ppb-Bereich oder niedriger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02 mol
Güte TraceSELECT™
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1 g/ml bei 20 °C
Menge 2.5 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Wasser
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, Honeywell™ Riedel-de Hëan™ >