Learn More
Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541344
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541344
1 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10541344
Marke: Thermo Scientific Acros 389390010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Siedepunkt 100.0°C
Leitfähigkeit 1μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte HPLC
Verpackung Kunststoffflasche
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 1 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number389390010,389390025
Chargennummer2526366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number389390010,389390025
Chargennummer2524143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number389390010,389390025
Chargennummer2524526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number389390010,389390025
Chargennummer2525710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number389390010,389390025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Thermo Scientific Chemicals >