Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme, Tamper-Evident-Kappe Artikelnummer.: 15472801
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme, Tamper-Evident-Kappe
Artikelnummer. 15472801
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Artikelnummer. 15472801
Marke: Gosselin™ FC52012
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Verschlusskappe bestehen aus bruchsicherem PET bzw. HDPE.
  • Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Gegossene Graduierungen
  • Auslaufsichere, manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse
  • Mit Natriumthiosulfat
  • Rückführbare Etiketten
  • Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
  • Filmverpackt oder einzeln verpackt
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtiger Körper, roter Verschluss
Enthält Enthält kein Natriumthiosulfat
Material HDPE oder PET
Anzahl pro Karton 100/Karton
Menge 100/Karton
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Graduated Ja
Form Quadratisch
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme, Tamper-Evident-Kappe >