Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme, Tamper-Evident-Kappe, mit Natriumthiosulfat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 l
Verschlussgröße:
37 mm
55 mm
Menge:
210/Karton
85/Karton
Beschreibung
- Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Gegossene Graduierungen
- Auslaufsichere, manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse
- Mit Natriumthiosulfat
- Rückführbare Etiketten
- Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
- Filmverpackt oder einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Enthält | 20 mg/l Natriumthiosulfat |
Material | PET oder HDPE |
Anzahl pro Karton | 210/Karton |
Menge | 210/Karton |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Rot |
Graduierungen | Ja |
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlussgröße | 37 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme, Tamper-Evident-Kappe, mit Natriumthiosulfat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur