Learn More
Buerkle™ Edelstahlbecher, verlängert für Teleskopstange
Entnahme-Schöpflöffel aus Edelstahl mit vollständig geschlossenem, verlängertem Griff.
Marke:  Buerkle™ 5354-2010
375.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17554296
  • 395.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • In Kombination mit der Teleskopstange ist eine Reichweite von bis zu 6 Metern möglich
  • Geschlossener Griff mit einer Eintauchtiefe bis ca. 50 cm
  • Fassungsvermögen des Bechers 1.000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Wasserprobenehmer
Autoclavable
Abwasserprobenahme
50 cm
Edelstahl
1 l
20 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Edelstahlbecher, verlängert für Teleskopstange > Wasserproben-Dipper; Material:Edelstahl; Kapazität (metrisch):1 l; Länge (metrisch):50 cm; Produkttyp:Wasserprobenehmer