Learn More
Wasser, für die Rückstandsanalyse, ECD gepr. zur Rückstandsanalyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
Siedepunkt | 100.0°C |
Strukturformel | H2O |
Fieser | 16,383 |
Merck Index | 15, 10237 |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | Rückstandsanalyse |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | 0.0002% max. |
Viskosität | 0.89 mPa.s (25°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Water
Name des Produkts
Wasser, für die Rückstandsanalyse, ECD gepr. zur Rückstandsanalyse, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur