Learn More
Wasser-R-Lösung, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5000 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2505011 | Analysenzertifikat | 12/05/2025 | RP 226 5000 |
1108131 | Analysenzertifikat | 28/04/2025 | RP 226 5000 |
1047582 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | RP 226 5000 |
1034665 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | RP 226 5000 |
1001625 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | RP 226 5000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser-R-Lösung, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur