Learn More
Wasser, für qPCR oder RT-qPCR, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Beschreibung
- Minimieren Sie das Risiko falsch positiver Signale
- Getestet auf DNase, RNase, Protease, Nickase, E. coli und humane genomische DNA mit empfindlichen Assays
- Wird bei niedrigen ppb-Konzentrationen auf Metallverunreinigungen untersucht, um eine optimale enzymatische Aktivität zu gewährleisten, insbesondere für die Polymerase während der PCR
- Submikron gefiltert, um Partikel zu entfernen
- Geeignet für die Verwendung in qPCR und RT-qPCR für Genomforschung, Mikroarrays und andere empfindliche Biowissenschaftliche Anwendungen
- Auch nützlich für die Herstellung von PCR-bezogenen Kits und Mastermixen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 5.4 to 7.0 |
Farbe | Transparent, farblos |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Leitfähigkeit | ≤2μS/cm |
DNase | Nicht erfasst |
Endotoxin | <0.1EU/mL |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | qPCR |
Verpackung | Poly-Würfel |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, für qPCR oder RT-qPCR, Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur