Learn More
Wasser, rein, demineralisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144061
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, rein, demineralisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144061
5 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
5 L
20 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10144061
Marke: Thermo Scientific Acros 276010050
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
pH 6 bis 8
Farbe Weiß
Siedepunkt 100,0 °C
Leitfähigkeit 5.0μS/cm max.
Strukturformel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Rein
Verpackung Kunststoff-Fass
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 5 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, rein, demineralisiert, Thermo Scientific Chemicals >