Spezifikation
pH | ±7 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1000 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wassernitratfrei, Chem Lab™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur