Learn More
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
57.05 CHF - 85.95 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 18 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30017923
|
Melford
248700 |
1 gal. |
85.95 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30017924
|
Melford
248798 |
1 L |
57.05 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications. Ideal for making reagents, rinsing glass and plastic ware, enzymatic reactions and more. Toxic agents such as DEPC are not used in purification procedures.
- Endotoxin Free
- RNase Free
- DNase Free
Tested to < 0.001 EU/ML
Meets or exceeds CAP/CLSI specifications for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) and USP/NF Purified Water.
Spezifikation
Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free | |
7732-18-5 | |
18 |